Learn More
Brady™ Kit lecteur de codes-barres V4500 UE
Description
- Lecture de codes-barres omnidirectionnelle à haute vitesse simplifiée
- Idéal pour la gestion des stocks, la vérification des kits, la numérisation et l'impression, et les applications d'emballage
- La technologie exclusive Cortex Decoder permet au scanner de lire facilement les codes-barres minuscules ainsi que les surfaces brillantes et difficiles à lire.
- Le clavier automatisé et l'interface utilisateur dynamique vous permettent de passer de la configuration à la première numérisation en quelques secondes.
- La fonction d'analyse des données vous permet de trier et d'organiser les données exactement comme vous le souhaitez. – Commencez par une simple analyse et connectez-vous facilement au cloud et à votre système ERP.
- Résiste à des chutes de 1,8 m (MIL-STD-810G)
- La batterie à charge par induction offre une autonomie d'une journée de travail complète, soit plus de 75 000 scans.
- Le kit comprend un scanner, un socle, une batterie, AC adaptateur, USB câble et cordon d'alimentation européen
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | Hasta 75.000 escaneos por carga |
| Types de code-barre pris en charge | BC412, Codabar, Código 11, Código 128, Código 32, Código 39, Código 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 de 5, IATA 2 de 5, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, MSI Plessey, NEC 2 de 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 de 5, Telepen, UPC / EAN / JAN, Trioptic |
| Méthode de transfert de donnée | Bluetooth™ 5 Bajo consumo energético (Clase II) |
| Poids (métrique) | 1.38 kg |
| Temps de charge | Carga sobre base (0 a 100 %) 4 horas. |
| Poids (impériale) | 3 lb. |
| Certifications/Conformité | CE, UKCA |
| À utiliser avec (application) | Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, identificación general, etiquetado de inventario e inspección, marcado de almacenes |
| Vision du champ | Campo de alta densidad: 30° Horizontal por 20° Vertical, Campo Amplio: 50° Horizontal por 33,50° Vertical |
| Humidité | 5% a 95% (sin condensación) |
| Afficher plus |