Description
Chargeur de batterie - Station d'accueil V1300 pour lecteur de codes-barres V4500
Specifications
Specifications
| Description | Socle V1300 pour lecteur de codes-barres V4500 |
| Hauteur (métrique) | 75 mm |
| Hauteur (impériale) | 2,95 in |
| Largeur (métrique) | 256 mm |
| Largeur (impériale) | 10,08 in |
| Profondeur (métrique) | 113 mm |
| Profondeur (impériale) | 4,45 in |
| Poids (métrique) | 0.46 kg |
| Poids (impériale) | 1.014 lb. |
| À utiliser avec (application) | Suivi des actifs, étiquetage par code-barres, étiquetage des cartes de circuits imprimés, étiquetage des composants et des équipements, identification générale, étiquetage d'inventaire et d'inspection, marquage d'entrepôt |
| Show More |