Learn More
Brady™ Kit de lecteur de codes-barres V4500
Code produit 30057752 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Lecteur de codes-barres V4500
Lecteur de codes-barres V4500, batterie V1200
Lecteur de codes-barres V4500, socle V1300, batterie V1200, adaptateur secteur, câble d'alimentation, câble USB de 1 m
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
30057752 Lecteur de codes-barres V4500 1 pièce
30057743 Lecteur de codes-barres V4500, batterie V1200 1 kit
30057756 Lecteur de codes-barres V4500, socle V1300, batterie V1200, adaptateur secteur, câble d'alimentation, câble USB de 1 m 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30057752 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 177233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00€
    583.16€ / 1 pièces
    Économisez 48.84€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conception robuste. Une expérience sans faille. Numérisez la capture de données et automatisez vos flux de travail avec facilité et précision grâce au lecteur de codes-barres V4500.
  • Lecture de codes-barres omnidirectionnelle à haute vitesse, en toute simplicité.
  • Idéal pour la gestion des stocks, la vérification des kits, la numérisation et l'impression, et les applications d'emballage.
  • La technologie exclusive Cortex Decoder permet au scanner de lire facilement les minuscules codes-barres ainsi que les surfaces brillantes et difficiles à lire.
  • Le clavier automatisé et l'interface utilisateur dynamique vous permettent de passer de la configuration à la première numérisation en quelques secondes.
  • La fonction d'analyse des données vous permet de trier et d'organiser les données exactement comme vous le souhaitez. – Commencez par une simple analyse et connectez-vous facilement au cloud et à votre système ERP.
  • Résiste à des chutes de 1,8 m (MIL-STD-810G).
Spécification
Description Lecteur de codes-barres V4500
Autonomie de la batterie Jusqu'à 75 000 scans par charge
Types de code-barre pris en charge BC412, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 sur 5, IATA 2 sur 5, Interleaved 2 sur 5, Matrix 2 sur 5 MSI Plessey, NEC 2 sur 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 sur 5, Telepen, UPC / EAN / JAN, Trioptic
Méthode de transfert de donnée Bluetooth™ 5 Basse énergie (classe II)
Hauteur (métrique) 198 mm
Hauteur (impériale) 7,79 in
Largeur (métrique) 86 mm
Largeur (impériale) 3,39 in
Profondeur (métrique) 152 mm
Profondeur (impériale) 5,98 in
Poids (métrique) 0.53 kg
Temps de charge Chargement sur socle (0 à 100 %) 4 h.
Poids (impériale) 1.168 lb.
Certifications/Conformité CE, UKCA
À utiliser avec (application) Suivi des actifs, étiquetage par code-barres, étiquetage des cartes de circuits imprimés, identification générale
Vision du champ Champ à haute densité : 30° Horizontal par 20° Verticale; Champ large : 50° Horizontalement par 33,50° Verticale
Humidité 5 % à 95 % (sans condensation)
Comprend Lecteur de codes-barres V4500
Garantie 3 ans
Type Lecteur de codes-barres
Type de connexion RS-232, USB
Alimentation électrique Batterie rechargeable
Résolution 1280 x 960
Alternate Part Number BR-V4500
Afficher plus Afficher moins
Avoir une batterie au lithium-ion - doit être expédiée au sol