Description
Câble - USB Câble pour lecteur de codes-barres V4500
Spécification
Spécification
| Description | USB Câble RJ50-1 pour lecteur de codes-barres V4500 |
| Poids (métrique) | 0.06 kg |
| Poids (impériale) | 0.132 lb. |
| À utiliser avec (application) | Suivi des actifs, identification générale, étiquetage par code-barres, étiquetage des cartes de circuits imprimés, étiquetage des composants et des équipements, étiquetage des procédés de fabrication des aliments et des boissons, étiquetage des stocks et des inspections |
| À utiliser avec (équipement) | Berceau V1300 (177235), Kit de berceau V1300 (177232), Kit de lecteur de codes-barres V4500 (177229) |
| Longueur (impériale) | 3,28 pi |
| Type | Câble |
| Alternate Part Number | BRA-USB-RJ50-1 |