Description
- Échantillonnage jusqu’à 3,5 m
- Acier inoxydable (AISI 316L)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tige d’extension |
| Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Équipement pour SiloPicker |
| À utiliser avec (équipement) | SiloPicker |
| Longueur (métrique) | 50 cm |