Learn More
Buerkle™ Échantillonneurs V4A en acier inoxydable Novartos Uno Pharma Zone (Triple-Sample)
Tous les produits Bürkle ProduitsDescription
- Les inserts d’échantillons s’adaptent précisément et peuvent facilement être remplacés
- Les inserts sont disponibles en volumes allant de 0 à 4,0 ml
- Les profondeurs d’insertion peuvent facilement être lues à partir de la graduation de profondeur gravée au laser
- Acier inox AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
- Sans rainure et poli à la main
- 25 mmØ
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur de poudre |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Usage unique |
| Longueur (métrique) | 600 mm |
Veuillez commander des inserts séparément !