Learn More
Buerkle™ Échantillonneurs V4A en acier inoxydable Novartos Uno Pharma Zone (Triple-Sample)
Code produit 17250584 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
600 mm
1000 mm
1400 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
17250584 1400 mm 1 pièce
17220584 600 mm 1 pièce
17240584 1000 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17250584 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53581430
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour l’échantillonnage sans dose. Il est maintenant possible de retirer un triple échantillon sans insérer la lance à plusieurs reprises dans le matériau en vrac.
  • Les inserts d’échantillons s’adaptent précisément et peuvent facilement être remplacés
  • Les inserts sont disponibles en volumes allant de 0 à 4,0 ml
  • Les profondeurs d’insertion peuvent facilement être lues à partir de la graduation de profondeur gravée au laser
  • Acier inox AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
  • Sans rainure et poli à la main
  • 25 mmØ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur de poudre
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Longueur (métrique) 1400 mm
Veuillez commander des inserts séparément !