Learn More
Vabicaserin hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16490727
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16490727
Marque: Medchem Express HY111200
MedChemExpress Vabicaserin hydrochloride is a 5-hydroxytryptamine 2C (5-HT2C) receptor-selective agonist with an EC50 of 8 nM.
Vabicaserin hydrochloride is a 5-hydroxytryptamine 2C (5-HT2C) receptor-selective agonist with an EC50 of 8 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vabicaserin hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 887258-94-8
Couleur Off-White
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H21ClN2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme SCA 136
Informations sur la solubilité DMSO : 60 mg/mL (226.59 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 4 mg/mL (15.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@@]12C3=CC=CC4=C3N(CCNC4)C[C@]1([H])CCC2.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 264.79
Poids de la formule 264.79
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.