Learn More
Ester éthylique de l'acide vaccénique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vaccenic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 89296-48-0 |
| Formule moléculaire | C20H38O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 11-Octadecenoic Acid Ethyl Ester, (E)-11-Octadecenoic Acid Ethyl Ester, Ethyl Vaccenate |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h9-10H,3-8,11-19H2,1-2H3/b10-9+ |
| SMILES | O=C(OCC)CCCCCCCCC/C=C/CCCCCC |
| Nom IUPAC | éthyl (E)-octadéc-11-énoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 310.51 |
| Poids de la formule | 310.29 |