Learn More
IKA™ Vacstar Digital
Code produit 16228511 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
22 l/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
16228511 22 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16228511 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020016236
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La pompe à vide à membrane de quatre chambres offre une grande capacité d’aspiration, un faible encombrement et une grande facilité d’entretien.
  • Le réglage des paramètres est effectué à l’aide d’un bouton-poussoir rotatif sur un affichage numérique indiquant le régime actuel
  • Les procédés automatisés sont contrôlés par le contrôleur de vide VC 10
  • Le câble analogique est inclus dans l’alimentation de la pompe
  • Il est recommandé d’utiliser le condenseur VSE 1 (Vacuum Safety Emission)
  • Empêche la libération des solvants dans l’air ambiant
  • Utilisé pour les applications sèches et sans huile en laboratoire
  • Les membranes de la pompe sont particulièrement résistantes aux produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) 370 x 150 x 375 mm
Matériau Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique
Puissance 130 W
Poids (métrique) 11,5 kg
Gamme de produits Pompe à vide
Débit 22 l/min
Pression maximale 1030 mbar
Tension 100 à 240 V