Learn More
Chemetrics™ Kit de test d’ozone Vacu-Vials™
Description
- Kit complet pour l’analyse de la teneur en ozone dans l’eau Les applications et les industries comprennent l’eau potable, les piscines et les spas, l’industrie alimentaire et des boissons, l’industrie pharmaceutique, et NON l’eau de mer
- Utilise la méthode DPD
- L’ozone oxyde l’iodure en iode, puis l’iode oxyde le DPD (N,N-diéthyl-p-phénylènediamine) pour former une espèce colorée en rose en proportion directe de la concentration d’ozone
- Les résultats sont exprimés en ppm (mg/l) O3
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Drinking water, surface waters, seawater, domestic and industrial wastewater |
| À utiliser avec (équipement) | Requires the use of the V-2000 or V-3000 photomoter, a SAM photomoeter or a spectrophotometer capable of accepting a 13mm diamter round cell |
| Comprend | Thirty ampules, activator solution, 25mL sample cup, ampule blank, and instructions |
| Nbre de tests | 30 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Plage | 0 à 5,00 ppm |
| Méthode de test | DPD |
| Type | Kit ozone Vacu-Vials™ |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- vacu-vials ozone 0.2-5PPM
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans à décharge chimiqueagréé ou si organique à l'incinération àhaute température.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- MIXTURE LIST-Contain: acetone, potassium phosphate, monobasic,N,N-diethyl-p-phenylenediamine oxalate,potassium iodide, s