Learn More
Cytiva Dispositifs de filtration sous vide VacuCap™ 90 avec tubulure à connexion individuelle
GREENER_CHOICE
Code produit 17124821
Change view
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
17124821 0,2 μm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17124821 Fournisseur Cytiva Code fournisseur TA4622
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Retrait de l’endotoxine de l’eau, du tampon, des sucres neutres et de certaines solutions biologiques.
  • Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) PES Hydrophile
Porosité 0,2 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 60 cm2
Nb par paquet 10/boîte
Diamètre (métrique) 90 mm