Learn More
Greiner Bio-One Perceur de tubes de prélèvement sanguin VacuDrop™
Code produit 13058782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
300 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
13058782 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13058782 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 458815
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le perceur de tube de prélèvement sanguin Greiner Bio-One™ VacuDrop™ est utilisé pour recueillir des frottis sanguins sans avoir à ouvrir les tubes de prélèvement sanguin Vacuette™ pour une manipulation plus sûre et hygiénique.
  • Pointes en plastique dédiées utilisées en association avec les tubes de prélèvement sanguin Vacuette™
  • Permet le prélèvement de frottis sanguins sans avoir à ouvrir les tubes
  • Assure une manipulation sûre et hygiénique des échantillons sanguins avec un risque d’infection réduit
  • Spécialement conçu pour les laboratoires hématologiques pour les comptages sanguins différentiels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Jetable Oui
À utiliser avec (équipement) Tubes de prélèvement sanguin Vacuette™
Matériau Plastique
Type de produit Pointe VacuDrop