Learn More
Greiner Bio-One Tube de prélèvement sanguin Vacuette™ CDPA
Description
- En plastique PET pratiquement incassable
- Transparence optique identique au verre
- Contient une solution CPDA (citrate phosphate dextrose adénine)
- Convient au sérotypage des groupes sanguins et à la conservation des cellules grâce aux propriétés de stabilisation des cellules
- Pour une meilleure sécurité et une meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons
Spécification
Spécification
| Additif | Solution CPDA (citrate phosphate dextrose adénine) |
| Matériau | PET |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Bouchon à poussoir |
| Capacité (métrique) | 9 mL |
| Couleur de bouchon | Vert avec anneau noir |
| Dimension du tube | 16 x 100 mm |
| À utiliser avec (application) | Sérotypage de groupe sanguin |