Learn More
Greiner Bio-One K3EDTA/fluorure de sodium FE pour tube de prélèvement sanguin de glucose Vacuette™
Code produit 13078652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
Couleur de bouchon:
Gris avec anneau blanc
Conditionnement:
1200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon unitSize
13078652 2 mL Gris avec anneau blanc 1200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13078652 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 454085
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les tubes de prélèvement sanguin Vacuette™ sont devenus la référence sur le marché actuel.Ils offrent une meilleure sécurité et une meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons, grâce à leur transparence.
  • En plastique PET virtuellement incassable
  • Transparence optique identique au verre
  • Contient du fluorure de sodium comme inhibiteur de glycolyse
  • L’anticoagulant K3EDTA empêche la coagulation du sang
  • Le tampon d’acide citrique/citrate réduit la valeur de pH dans l’échantillon immédiatement après le prélèvement sanguin conduisant à une stabilisation instantanée du glucose
  • Pour une meilleure sécurité et une meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Fluorure de sodium / K3 EDTA
Matériau PET
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon vissé
Capacité (métrique) 2 mL
Couleur de bouchon Gris avec anneau blanc
Dimension du tube 13 mm x 75 mm
À utiliser avec (application) Analyse de la glycémie
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • X1200 Blood tube Vacuette Glucose EDTA/NaFl pack of 1,200 tubes grey cap 2mL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate, Sodium Fluoride