Learn More
Greiner Bio-One Tubes de prélèvement sanguin, d’héparine VACUETTE™
Code produit 13048762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
4 mL
6 mL
9 mL
Additif:
Héparinate de sodium
Héparine de lithium
Conditionnement:
1200 pièces
50 PCS
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Additif Conditionnement
13048762 6 mL Héparine de lithium 1200 pièces
10080348 9 mL Héparinate de sodium 50 pièces
13038682 2 mL Héparine de lithium -
15737869 2 mL Héparine de lithium -
15482520 4 mL Héparine de lithium 50 PCS
15206067 9 mL Héparine de lithium -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 13048762 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 456088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00€
    258.83€ / 1200 pièces
    Économisez 39.17€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tubes de prélèvement sanguin avec héparine VACUETTE™ ont un sommet vert et contiennent de l’héparine de lithium, du sodium ou de l’héparine d’ammonium séché par pulvérisation sur les parois internes ; ils sont utilisés en chimie clinique, en immunologie et en sérologie. L’héparine anticoagulante active l’antithrombine, qui bloque la coagulation en cascade et produit ainsi un échantillon de sang/plasma entier.
Les tubes de prélèvement sanguin avec héparine VACUETTE™ ont un sommet vert et contiennent de l’héparine de lithium, du sodium ou de l’héparine d’ammonium séché par pulvérisation sur les parois internes ; ils sont utilisés en chimie clinique, en immunologie et en sérologie. L’héparine anticoagulante active l’antithrombine, qui bloque la coagulation en cascade et produit ainsi un échantillon de sang/plasma entier.
  • Les tubes sont fournis en boîtes de 50 unités
  • Pour le prélèvement sanguin veineux
  • Principalement utilisé pour prélever du sang pour les analyses de chimie et d’immunocytochimie
  • En plastique PET pratiquement incassable
  • Offre une meilleure sécurité et une meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons, grâce à leur transparence
  • Les tubes de prélèvement sanguin avec héparine de lithium VACUETTE™ sont également disponibles avec un séparateur de gel
  • Les tubes d’héparine de Greiner Bio-One sont disponibles en : Héparine de lithium LH, séparateur d’héparine de lithium LH et héparine sodique NH.
  • Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de prélèvement sanguin
Additif Héparine de lithium
Matériau PET
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon à tirer sans rainures
Capacité (métrique) 6 mL
À utiliser avec (équipement) Aiguilles pour prélèvement sanguin VACUETTE™
Couleur de bouchon Vert avec anneau noir
Hauteur (métrique) 100 mm
Dimension du tube 13 x 100 mm
À utiliser avec (application) Prélèvement sanguin
Diamètre (métrique) externe 13 mm