Learn More
Greiner Bio-One Tubes de prélèvement sanguin, d’héparine VACUETTE™
Code produit 15206067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
4 mL
6 mL
9 mL
Additif:
Héparinate de sodium
Héparine de lithium
Conditionnement:
1200 pièces
50 PCS
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Additif Conditionnement
15206067 9 mL Héparine de lithium -
10080348 9 mL Héparinate de sodium 50 pièces
13038682 2 mL Héparine de lithium -
15737869 2 mL Héparine de lithium -
13048762 6 mL Héparine de lithium 1200 pièces
15482520 4 mL Héparine de lithium 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15206067 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 455084
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tubes de prélèvement sanguin avec héparine VACUETTE™ ont un sommet vert et contiennent de l’héparine de lithium, du sodium ou de l’héparine d’ammonium séché par pulvérisation sur les parois internes ; ils sont utilisés en chimie clinique, en immunologie et en sérologie. L’héparine anticoagulante active l’antithrombine, qui bloque la coagulation en cascade et produit ainsi un échantillon de sang/plasma entier.
Les tubes de prélèvement sanguin avec héparine VACUETTE™ ont un sommet vert et contiennent de l’héparine de lithium, du sodium ou de l’héparine d’ammonium séché par pulvérisation sur les parois internes ; ils sont utilisés en chimie clinique, en immunologie et en sérologie. L’héparine anticoagulante active l’antithrombine, qui bloque la coagulation en cascade et produit ainsi un échantillon de sang/plasma entier.
  • Les tubes sont fournis en boîtes de 50 unités
  • Pour le prélèvement sanguin veineux
  • Principalement utilisé pour prélever du sang pour les analyses de chimie et d’immunocytochimie
  • En plastique PET pratiquement incassable
  • Offre une meilleure sécurité et une meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons, grâce à leur transparence
  • Les tubes de prélèvement sanguin avec héparine de lithium VACUETTE™ sont également disponibles avec un séparateur de gel
  • Les tubes d’héparine de Greiner Bio-One sont disponibles en : Héparine de lithium LH, séparateur d’héparine de lithium LH et héparine sodique NH.
  • Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de prélèvement sanguin
Additif Héparine de lithium
Matériau PET
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon à tirer sans rainures
Capacité (métrique) 9 mL
À utiliser avec (équipement) Aiguilles pour prélèvement sanguin VACUETTE™
Couleur de bouchon Vert avec anneau noir
Hauteur (métrique) 100 mm
Dimension du tube 16 x 100 mm
À utiliser avec (application) Prélèvement sanguin
Diamètre (métrique) externe 16 mm