Learn More
Greiner Bio-One Tube de prélèvement sanguin K2E Vacuette™
Description
Vacuette™ K2E Blood Collection Tube
- En plastique PET pratiquement incassable
- Transparence optique identique au verre
- Les intérieurs de tubes sont enduits de K2EDTA pour lier les ions calcium et
bloquer la cascade de coagulation - Pour une meilleure sécurité et une meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons
Spécification
Spécification
| Additif | K2EDTA |
| Matériau | PET |
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (métrique) | 6 mL |
| Couleur de bouchon | Lavande avec anneau noir |
| Dimension du tube | 13 mm x 100 mm |
| À utiliser avec (application) | Prélèvement sanguin |