Learn More
Greiner Bio-One Tubes EDTA K2E K2 VACUETTE™
Code produit 15452520
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
Couleur de bouchon:
Anneau noir
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon
15452520 3 ml Anneau noir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15452520 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 454020
 Article restreint
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tubes K2E K2 Greiner Bio-One Vacuette™ sont utilisés pour l’examen du sang total en hématologie.
  • Pour l’examen du sang total en hématologie
  • L’EDTA lie les ions calcium et bloque donc la cascade de coagulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube K2 EDTA
Capacité (métrique) 3 ml
Couleur de bouchon Anneau noir
Dimension du tube 13 x 75 mm
compliance-icons
Identifiant produit
  • X50 Tube  Premium K2E E.D.T.A. K2, 3 ml, 13x75,
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Dihydrate