Learn More
Greiner Bio-One Tube de prélèvement sanguin Vacuette™ K2E Sep
Code produit 15442550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
Couleur de bouchon:
Lavande avec anneau jaune
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon Conditionnement
15442550 5 mL Lavande avec anneau jaune 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15442550 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 456011
 Article restreint
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tubes de prélèvement sanguin Vacuette™ sont devenus la référence sur le marché actuel.Ils offrent une meilleure sécurité et une meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons, grâce à leur transparence.
  • En plastique PET virtuellement incassable
  • Transparence optique identique au verre
  • Association d’un anticoagulant séché par pulvérisation et d’un gel pour la séparation des érythrocytes, granulocytes, lymphocytes et monocytes du surnageant
  • Utilisés pour l’analyse de plasma dans le cadre du diagnostic moléculaire et la détection de la charge virale
  • Pour une meilleure sécurité et une meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif K2EDTA
Matériau PET
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon vissé
Capacité (métrique) 5 mL
Couleur de bouchon Lavande avec anneau jaune
Dimension du tube 13 mm x 100 mm
À utiliser avec (application) Diagnostic moléculaire et détermination de la charge virale