Learn More
Greiner Bio-One Tube de prélèvement sanguin Vacuette™ LH
Code produit 13038652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
Couleur de bouchon:
Vert avec anneau jaune
Conditionnement:
1200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon Conditionnement
13038652 1 mL Vert avec anneau jaune 1200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13038652 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 454081
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les tubes de prélèvement sanguin Vacuette™ sont devenus la référence sur le marché actuel.Ils offrent une meilleure sécurité et une meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons, grâce à leur transparence.
  • En plastique PET virtuellement incassable
  • Transparence optique identique au verre
  • Pour les analyses de chimie clinique du sang
  • Enrobés sur la paroi interne avec de l’héparine au lithium déshydratée par pulvérisation comme anticoagulant pour bloquer la cascade de coagulation.
  • Pour une meilleure sécurité et une meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Additif Héparine de lithium
Matériau PET
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon vissé
Capacité (métrique) 1 mL
Couleur de bouchon Vert avec anneau jaune
Dimension du tube 13 mm x 75 mm