Learn More
Greiner Bio-One Tube à faible volume Vacuette
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube Vacuette |
| Additif | K2EDTA |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Couvercle |
| Capacité (métrique) | 2 mL |
| Couleur de bouchon | Lavande |
| Dimension du tube | 13 x 75 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour l’examen du sang total en hématologie |