Learn More
Greiner Bio-One Vacuette™ Tubes de prélèvement sanguin à faible volume
Code produit 15393831
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Lavande
Conditionnement:
1200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon Conditionnement
15393831 Lavande 1200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15393831 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 454052
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Spécification
Type de produit Tube de prélèvement sanguin à faible volume
Additif K2EDTA
Matériau PET
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 1 mL
Couleur de bouchon Lavande
Dimension du tube 13 x 75 mm
À utiliser avec (application) Prélèvement sanguin
compliance-icons
Identifiant produit
  • VACUETTE K2E K2EDTA Sep Blood Collection Tube
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylendiaminetetraacetic Acid Dipotassium Dihydrate K2EDTA