Learn More
Greiner Bio-One Aiguille pour prélèvement sanguin multiple VACUETTE™
Code produit 17790578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Jauge:
20 G
20 G
21 G
22 G
Longueur (impériale):
1 po
1,5 po
1,5 po
Longueur (métrique):
2,54 cm
2,54cm
3,81 cm
3,81cm
3,81 cm
Conditionnement:
100 pièces
2000 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Jauge Longueur (impériale) Longueur (métrique) Conditionnement
17790578 20 G 1,5 po 3,81 cm 2000 pièces
15452510 22 G 1,5 po 3,81 cm -
15442510 22 G 1 po 2,54 cm -
13068552 20 G 1 po 3,81cm 100 pièces
13058552 21 G 1 po 2,54cm -
10505444 21 G 1,5 po 3,81cm 100 pièces
10259104 20 G 1,5 po 3,81 cm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17790578 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 450077
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour le prélèvement sanguin de routine
VACUETTE™ Multi-Drawing Blood Collection Needles are primarily used for routine blood collection and are intended for single-use. The needle shield is colour-coded for visual recognition of the needle gauges. Needle gauges of 20G, 21G and 22G are available in lengths of 1in. and 1.5in..
  • Usage unique exclusivement
  • Fournies en boîtes intérieures de 100 aiguilles
  • Fabriquées en acier inox et équipés d’une vanne de sécurité à une extrémité
  • Étiquette perforée sur le bouchon pour l’identification et le joint d’intégrité
  • La couleur du capuchon de protection indique le type / le calibre d’aiguille : rose (18G), jaune (20G), vert (21G), noir (22G)
  • Disponibles en longueurs de 25 mm (1 po) et 38 mm (1,5 po)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Multi-sample Blood Draw Needle
Matériau Acier inoxydable
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité CE, OSHA
Couleur Jaune
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Prélèvement sanguin multiple
À utiliser avec (équipement) Tubes de prélèvement sanguin VACUETTE™ , porte-tubes de sécurité Quickshield™
Jauge 20 G
Matériau du moyeu Polypropylène
Comprend Bouchon de protection jaune, soupape de sécurité à une extrémité
Longueur (impériale) 1,5 po
Longueur (métrique) 3,81 cm
Matériau du manchon Caoutchouc synthétique
Conditions de stockage 4°C à 25°C