Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Tubes de collecte de glucose sanguin
Code produit 16524500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Additif:
Mélange FC
Couleur de bouchon:
Rose
Capacité (métrique):
2 ml
Quantité:
1 200 : 50/paquet. 24 paquets
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Additif Couleur de bouchon Capacité (métrique) Quantité
16524500 Mélange FC Rose 2 ml 1 200 : 50/paquet. 24 paquets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16524500 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 454510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00€
    390.55€ / 1200 pièces
    Économisez 109.45€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
VACUETTE™ Les tubes de collecte de glucose sont idéaux pour la détermination du glucose. Ils contiennent du fluorure de sodium comme stabilisateur, avec un choix entre l’oxalate de potassium, le K3EDTA ou l’héparine sodique comme anticoagulant. Le VACUETTE™ tube FC Mix permet de mesurer précisément le taux de sucre sanguin in vivo, ce qui le rend particulièrement adapté au diagnostic du diabète sucré.
  • Les tubes sont fournis en boîtes de 50 pièces
  • Disponible avec de l’oxalate de potassium, du K3EDTA ou de l’héparine sodique comme anticoagulant
  • Fabriqué en plastique pratiquement PET incassable
  • Ils offrent une meilleure sécurité et une meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons, grâce à leur transparence
  • Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Mélange FC
Matériau PET
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon à poussoir
Capacité (métrique) 2 ml
Diamètre (métrique) interne 13 mm
Bouchon inclus Oui
Couleur de bouchon Rose
Quantité 1 200 : 50/paquet. 24 paquets
À utiliser avec (application) Prélèvement sanguin
Longueur (métrique) 75 mm
Description Les tubes FC Mix contiennent un tampon de citrate/acide citritique qui réduit la valeur de pH de l’échantillon immédiatement après la prise de sang et le taux réel in vivo est stabilisé dès le départ. Le tube est optimal pour le diagnostic du diabète sucré et du diabète gestationnel
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • VACUETTE® Tube FC Mix
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.