Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Z No Additive Blood Collection Tubes
Code produit 11370410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
11370410 4 ml
15432520 4 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11370410 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 454001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    213.03€ / 1200 pièces
    Économisez 59.97€
    21% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
VACUETTE™ Z No Additive Collection Tubes are used in determinations for clinical chemistry and hormones, microbiological serology, immunology, TDM and crossmatching. These white top no additive blood tubes are typically used as discard tubes or as an alternative to serum tubes with a clot activator. They contain no chemical additives, are evacuated and sterile.
  • Les tubes sont fournis en boîtes de 50 pièces
  • Pour le prélèvement sanguin veineux
  • Sous vide et stériles
  • En plastique PET pratiquement incassable
  • Ils offrent une meilleure sécurité et une meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons, grâce à leur transparence
  • Ne contiennent aucun additif dans le tube.Après une heure, le sang dans le tube est complètement coagulé
  • Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de prélèvement sanguin
Additif Sans additif
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon
Capacité (métrique) 4 ml
Diamètre (métrique) interne 13 mm
À utiliser avec (équipement) Aiguilles pour prélèvement sanguin VACUETTE™
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 75 mm
Dimension du tube 13 x 75 mm
À utiliser avec (application) Prélèvement sanguin
Longueur (métrique) 75 mm
Diamètre (métrique) externe 13 mm