Learn More
Greiner Bio-One Tube Vacuette™, bouchon lavande avec anneau blanc, EDTA K2E K2, stérile
Code produit 15402530
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
Couleur de bouchon:
Lavande avec anneau blanc
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon
15402530 2 mL Lavande avec anneau blanc
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15402530 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 454047
Quantité Prix
1 42.18€ / 50 pièces
24 38.00€ / 50 pièces
 Article restreint
En stock
Edge
Ajouter au panier
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
La paroi interne est recouverte d’un anticoagulant qui lie les ions calcium et interrompt la coagulation.
  • Inner wall is coated with spray-dried K2E K2EDTA as an anticoagulant to bind calcium ions and interrupt the clotting cascade.
  • La paroi interne est enduite de K2E K2EDTA séché par pulvérisation qui agit comme un anticoagulant pour lier les ions calcium et interrompre la cascade de coagulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Type de produit Tube Vacuette
Additif K2 E K2 EDTA
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 2 mL
Couleur de bouchon Lavande avec anneau blanc
Longueur (métrique) 75 mm
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.