Learn More
Greiner Bio-One Tube Vacuette™, Premium, bouchon vert, anneau vert, héparine sodique, stérile
Description
- La paroi interne est revêtue d’héparine sodique séchée par pulvérisation, qui agit comme un anticoagulant pour bloquer la cascade de coagulation.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Vacutainer |
| Additif | Héparinate de sodium |
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (métrique) | 4 mL |
| Couleur de bouchon | Vert avec anneau vert |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 13 mm |