Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, Lavender Cap, Black Ring, K2E K2EDTA, Sterile
Code produit 13048742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 ml
Couleur de bouchon:
Lavande
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon
13048742 6 ml Lavande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13048742 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 456023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.05€
    284.04€ / 1200 pièces
    Économisez 79.01€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
La paroi interne est recouverte d’un anticoagulant qui lie les ions calcium et interrompt la coagulation.
  • La paroi interne est enduite de K2E K2EDTA séché par pulvérisation qui agit comme un anticoagulant pour lier les ions calcium et interrompre la cascade de coagulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube Vacuette
Additif K2 E K2 EDTA
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 6 ml
Couleur de bouchon Lavande
Longueur (métrique) 100 mm
Diamètre (métrique) externe 13 mm