Learn More
Greiner Bio-One Tube Vacuette™, Premium, bouchon lavande, anneau noir, non strié, EDTA K2E K2, stérile
Code produit 15404954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 ml
Couleur de bouchon:
Lavande
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon Conditionnement
15404954 9 ml Lavande 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15404954 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 455045
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La paroi interne est recouverte d’un anticoagulant qui lie les ions calcium et interrompt la coagulation.
  • Inner wall is coated with spray-dried K2E K2EDTA as an anticoagulant to bind calcium ions and interrupt the clotting cascade.
  • La paroi interne est enduite de K2E K2EDTA séché par pulvérisation qui agit comme un anticoagulant pour lier les ions calcium et interrompre la cascade de coagulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube Vacuette
Additif K2 E K2 EDTA
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 9 ml
Couleur de bouchon Lavande
Longueur (métrique) 100 mm
Diamètre (métrique) externe 16 mm