Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, bouchon rouge, anneau noir, activateur de coagulation de sérum CAT, stérile
Code produit 15402540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 mL
Couleur de bouchon:
Rouge avec anneau noir
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon Conditionnement
15402540 3 mL Rouge avec anneau noir 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15402540 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 454095
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Inclut une paroi interne revêtue de particules de silice microscopiques pour activer la coagulation.
  • La paroi interne du tube sérum est spécialement revêtue de particules de silice microscopiques qui activent le processus de coagulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube Vacuette
Additif Activateur de coagulation de sérum CAT
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 3 mL
Couleur de bouchon Rouge avec anneau noir
Longueur (métrique) 75 mm
Diamètre (métrique) externe 13 mm