Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, bouchon rouge-anneau jaune, activateur de coagulation pour séparateur de sérum CAT, stérile
Code produit 10060704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 ml
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10060704 2,5 ml 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10060704 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 454028
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Comprend une paroi interne revêtue de particules de silice microscopiques pour activer la coagulation et un gel séparateur pour séparer le sérum et les cellules sanguines.
  • La paroi interne du tube sérum est spécialement revêtue de particules de silice microscopiques qui activent le processus de coagulation.
  • Les tubes de séparation de sérum contiennent un gel séparateur à la base du tube ; lors de la centrifugation, ce gel forme une barrière stable entre le sérum et les cellules sanguines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube Vacuette
Additif Activateur de caillot/séparateur de gel CAT Serum Sep
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 2,5 ml
Couleur de bouchon Rouge avec anneau jaune
Longueur (métrique) 75 mm
Diamètre (métrique) externe 13 mm