Learn More
Greiner Bio-One Tube Vacuette
Code produit 10247597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
2 mL
2,5 mL
4 ml
Couleur de bouchon:
Lavande
Vert
Conditionnement:
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon Conditionnement
10247597 2,5 mL Vert 50 pièces
10667505 4 ml Vert -
15422244 2 mL Lavande 50 pièces
10607344 1 mL Lavande 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10247597 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 454046
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tube Bio-One Greiner Vacuette, Capacité :4 ml, Couleur du bouchon :Blanc, Type de bouchon :Bouchon, stérile, Diamètre intérieur :13 mm, Hauteur :75 mm, Tube Vacuette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube Vacuette
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon
Capacité (métrique) 2,5 mL
Diamètre (métrique) interne 13 mm
Couleur de bouchon Vert
Hauteur (métrique) 75 mm