Learn More
Greiner Bio-One Tube Vacuette
Description
Tube Bio-One Greiner Vacuette, Capacité :4 ml, Couleur du bouchon :Blanc, Type de bouchon :Bouchon, stérile, Diamètre intérieur :13 mm, Hauteur :75 mm, Tube Vacuette
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube Vacuette |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Bouchon |
| Capacité (métrique) | 4 ml |
| Diamètre (métrique) interne | 13 mm |
| Couleur de bouchon | Vert |
| Hauteur (métrique) | 75 mm |