Learn More
Greiner Bio-One Tube Vacuette
Code produit 15422244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
2 mL
2,5 mL
4 ml
Couleur de bouchon:
Lavande
Vert
Conditionnement:
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon Conditionnement
15422244 2 mL Lavande 50 pièces
10667505 4 ml Vert -
10607344 1 mL Lavande 50 pièces
10247597 2,5 mL Vert 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15422244 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 454087
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Tube Bio-One Greiner Vacuette, Capacité :4 ml, Couleur du bouchon :Blanc, Type de bouchon :Bouchon, stérile, Diamètre intérieur :13 mm, Hauteur :75 mm, Tube Vacuette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube Vacuette
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon
Capacité (métrique) 2 mL
Diamètre (métrique) interne 13 mm
Couleur de bouchon Lavande
Hauteur (métrique) 75 mm
compliance-icons
Identifiant produit
  • VACUETTE K3E K3EDTA
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate