Learn More
Integra Biosciences™ Système d’aspiration VACUSAFE
Code produit 10396852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
8 l/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
10396852 8 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10396852 Fournisseur Integra Biosciences™ Code fournisseur 158300
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ce système d’aspiration pour une élimination sûre des liquides biologiques. Le système d’aspiration Integra Biosciences™ VACUSAFE est une pompe à vide tout-en-un compacte de laboratoire qui constitue un moyen sûr et efficace de collecter et de contenir les déchets liquides biologiques.
  • Permet aux laboratoires des niveaux de biosécurité 1, 2 et 3 de respecter les consignes strictes de sécurité de l’utilisateur lors de la manipulation de solutions contaminées
  • Optimise la productivité et minimise le bruit et les inconvénients liés au fonctionnement du système
  • Équipé d’une protection de source de vide, d’un flacon incassable et d’un support sécurisé qui maintient le flacon en place
  • Comprend une pompe à vide intégrée, un flacon de prélèvement, une poignée pour flacon, un ensemble de tubulures avec filtre, un adaptateur secteur et un opérateur manuel VACUBOY (155 510).
  • Flacon de 3 litres (verre revêtu de sécurité)
  • Détection de niveau et couvercle avec raccords de tubulure rapides (PVDF)
  • Connecteurs à fermeture automatique pour éviter l’échappement de gouttes ou d’aérosols
  • Système tout-en-un avec tous les composants nécessaires
  • Fonctionnement simple – allumez, réglez le vide souhaité et commencez à travailler
  • La pompe / vanne intégrée est désactivée automatiquement lorsque le vide est établi dans le flacon
  • Le bruit de la pompe intégrée est bien inférieur à 65 dB(A)
  • Les connecteurs de tubulure rapides facilitent le retrait du flacon
Spécification
Comprend Bouteille en verre de 2 L, bouchon avec raccords rapides et indicateur de niveau, kit de tuyauterie avec filtre, adaptateur secteur : 100-240 VCA, 50/60 Hz, opérateur manuel VACUBOY avec adaptateur SS 1 canal 40 mm
Description Le système VacuSafe Comfort est conçu pour l’aspiration, l’élimination ou la filtration des liquides biologiques / chimiques de façon saine et professionnelle.
Débit 8 l/min
Pression maximale -300 à -600 mbar (ajustable)