Learn More
Integra Biosciences™ Système d’aspiration VACUSIP™
Code produit 11737312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
2,3 ml/s
Conditionnement:
1 PCS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11737312 2,3 ml/s 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11737312 Fournisseur Integra Biosciences™ Code fournisseur 159000
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Système d’aspiration compact portatif pour une élimination pratique et abordable des déchets liquides. Le système d’aspiration Integra Biosciences™ VACUSIP™ est conçu avec une pompe à vide silencieuse intégrée.
  • Solution prête à l’emploi pour un large éventail de tâches d’élimination des déchets liquides.
  • Pompe fiable et silencieuse permettant de fonctionner indépendamment d’une source de vide externe.
  • L’opérateur manuel unique permet une régulation fine du flux de liquide et peut être connecté à différents adaptateurs.
  • Le remplacement d’un flacon de collecte rempli est propre et pratique. Il vous suffit de dévisser le couvercle et de fixer un flacon vide en verre ou en plastique pour une élimination directe.
  • Pour garder un espace de travail propre et organisé, l’opérateur manuel peut être placé dans le support intégré.
  • L’opérateur manuel en silicone permet de réguler le débit du liquide en exerçant une pression variable avec les doigts.
  • Différents adaptateurs sont disponibles pour correspondre à une multitude de récipients de laboratoire.
  • Un filtre hydrophobe protège l’unité des dommages et de la contamination par les aérosols et les liquides.
  • Pour faciliter la décontamination, toutes les pièces en contact avec des liquides peuvent être autoclavées.
Spécification
Comprend Flacon borosilicaté de 500 ml avec bouchon GL45, opérateur manuel en silicone (avec pointes en acier inox 1 et 8 canaux et adaptateur 1 canal pour pointes jetables / GRIPTIPS), tubulure en silicone de 1,2 m, filtre 0,45 μm, adaptateur secteur
Dimensions (L x l x H) 25 x 120 x 162 mm
Description Système d’aspiration
Modèle Batterie :Lithium-ion rechargeable
Poids (métrique) 500 g (sans flacon)
Débit 2,3 ml/s
Pression maximale -250 mbar ±20 %