Learn More
Integra Biosciences™ Système d’aspiration Vacusip
Description
- Élimine les manipulations fastidieuses et le risque de contaminer le système de vide du local
- C’est VACUSIP une solution hors norme
- Aucune installation ni équipement supplémentaire n’est requis pour une utilisation immédiate
- La pompe intégrée fonctionne silencieusement et s’arrête automatiquement lorsque le vide est établi
- Changer une bouteille VACUSIP de collecte remplie est propre et pratique
- VACUSIP est petit, compact et convient à tous les établis.
- En raison de son indépendance vis-à-vis d’une source de vide externe ou d’une source d’alimentation, elle peut être déplacée où elle est nécessaire
- Lorsque vous travaillez dans un poste de sécurité, seul le minimum de tubulure et de câble est souhaitable
- En raison de la batterie rechargeable dans VACUSIP, un câble d’alimentation n’est pas nécessaire
- Le filtre hydrophobe protège l’appareil des dommages et de la contamination par les aérosols et les liquides.
- Pour faciliter la décontamination, toutes les pièces en contact avec des liquides peuvent être autoclavées
- Petits volumes de liquide à l’extérieur des microtubes de microcentrifugation ou des plaques de microtitration.
- Surnageants après les étapes de centrifugation (par exemple l’extraction d’ARN/ADN)
- Solutions de lavage dans les Western blots et ELISA
- Quantités restantes de réactifs
- Tampons de bandelettes de transfert Western
- Excès de liquide provenant de lames d’objets et de boîtes de Pétri
- Solutions bactériennes
- Solutions de coloration cellulaire
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Aspiration de petits volumes de liquides |