Learn More
BD Seringues de prélèvement sanguin pour soins intensifs Vacutainer™ A-Line™ sans aiguilles
Code produit 12947756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3 mL
Type de connexion:
BD Luer-Lok avec Hemogard capuchon
Embout coulissant
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de connexion Conditionnement
12947756 3 mL Embout coulissant 100 pièces
12937756 3 mL BD Luer-Lok avec Hemogard capuchon 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12947756 Fournisseur BD Code fournisseur 364376
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.21€
    126.64€ / 100 pièces
    Économisez 7.57€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Utilisées pour les prélèvements sanguins par aspiration manuelle. Les seringues de prélèvement sanguin pour soins intensifs BD Vacutainer™ A-Line™ sans aiguille contiennent de l’héparine calcique pulvérisée à sec et sont utilisées pour les prélèvements sanguin artériels ou veineux. Disponible avec pointe Slip ou embout Luer-Lok™, en capacités de 1 ml ou 3 ml.
  • Seringues de prélèvement sanguin sans aiguilles conçues pour les prélèvements par aspiration manuelle
  • Peuvent être utilisées pour les prélèvements de sang artériel ou veineux à partir d’une ligne artérielle ou IV
  • Contiennent de l’héparine pulvérisée à sec et équilibrée en calcium qui permet d’analyser l’échantillon pour les GAB et une multitude d’analytes pour les soins intensifs
  • Disponibles en 1 ml avec pointe Slip, 3 ml avec pointe Slip et 3 ml avec embout Luer-Lok™ et bouchon Hemogard™ vert
    • Le bouchon BD Hemogard™ garantit des échantillons étanches
    • La couleur verte (pour l’anticoagulant au lithium-héparine) facilite l’identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Plastic (Plastique)
À utiliser avec (application) Prélèvement sanguin par aspiration manuelle pour l’analyse des gaz sanguins artériels
Comprend Héparine (anticoagulant) équilibrée en calcium pulvérisée à sec
Sans latex Oui
Jetable Usage unique
Volume (métrique) 3 mL
À utiliser avec (équipement) Lignes de perfusion artérielle et veineuse
Type de connexion Embout coulissant
Graduated Oui