Learn More
BD Kit de prélèvement sanguin Vacutainer™ Safety-Lok™
Code produit 12937716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
21 g
Calibre 23
Longueur (métrique) du tube:
178 mm
305 mm
Couleur:
Bleu clair
Vert
Conditionnement:
200 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Longueur (métrique) du tube Couleur Conditionnement
12937716 Calibre 23 178 mm Bleu clair 200 pièces
12947706 21 g 305 mm Vert -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12937716 Fournisseur BD Code fournisseur 367284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00€
    186.69€ / 200 pièces
    Économisez 64.31€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Conçu pour aider à prévenir les blessures par piqûre d’aiguille. Les kits de prélèvement sanguin BD™ Vacutainer™ Safety-Lok™ sont des systèmes clos stériles pour le prélèvement de sang veineux. Chaque kit de perfusion à ailettes polyvalent comprend un mécanisme de sécurité irréversible qui peut être activé d’une seule main.
Safety-Lok™ Les kits de prélèvement sanguin sont des systèmes stériles et clos destinés au prélèvement de sang veineux. Ils peuvent également être utilisés pour des perfusions à court terme pouvant durer jusqu’à deux heures. Ces kits de perfusion à ailettes comprennent une aiguille hypodermique, des ailettes à code couleur, un dispositif de protection intégré, une tubulure à petit alésage et un connecteur. La plupart comprennent également un adaptateur Luer.
  • Le mécanisme de sécurité protège contre les blessures causées par les aiguilles après une ponction veineuse réussie
  • Le blindage de sécurité pousse sur l’aiguille, tout en l’entourant complètement
  • Le mécanisme de sécurité s’enclenche de manière irréversible avec un clic audible sur l’aiguille
  • Activation d’une seule main, pour une attention sur le patient et le site d’injection
Remarque : Il s'agit d'une aiguille autonome. N’est pas fournie avec le support à usage unique (364815) ; doit être acheté séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de prélèvement sanguin
Couleur Bleu clair
Calibre d’aiguille Calibre 23
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Prélèvement de sang veineux, perfusions à court terme
Comprend Avec adaptateur Luer, protection intégrée
Sans latex Oui
Longueur (métrique) de l’aiguille 19 mm
Longueur (métrique) du tube 178 mm
Quantité 200/boîte.