Learn More
BD Kit de prélèvement sanguin Vacutainer™ Safety-Lok™
Code produit 12947706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
21 g
Calibre 23
Longueur (métrique) du tube:
178 mm
305 mm
Couleur:
Bleu clair
Vert
Conditionnement:
200 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Longueur (métrique) du tube Couleur Conditionnement
12947706 21 g 305 mm Vert -
12937716 Calibre 23 178 mm Bleu clair 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12947706 Fournisseur BD Code fournisseur 367246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00€
    217.92€ / 200 pièces
    Économisez 3.08€
    1% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Conçu pour aider à prévenir les blessures par piqûre d’aiguille. Les kits de prélèvement sanguin BD™ Vacutainer™ Safety-Lok™ sont des systèmes clos stériles pour le prélèvement de sang veineux. Chaque kit de perfusion à ailettes polyvalent comprend un mécanisme de sécurité irréversible qui peut être activé d’une seule main.
Safety-Lok™ Les kits de prélèvement sanguin sont des systèmes stériles et clos destinés au prélèvement de sang veineux. Ils peuvent également être utilisés pour des perfusions à court terme pouvant durer jusqu’à deux heures. Ces kits de perfusion à ailettes comprennent une aiguille hypodermique, des ailettes à code couleur, un dispositif de protection intégré, une tubulure à petit alésage et un connecteur. La plupart comprennent également un adaptateur Luer.
  • Le mécanisme de sécurité protège contre les blessures causées par les aiguilles après une ponction veineuse réussie
  • Le blindage de sécurité pousse sur l’aiguille, tout en l’entourant complètement
  • Le mécanisme de sécurité s’enclenche de manière irréversible avec un clic audible sur l’aiguille
  • Activation d’une seule main, pour une attention sur le patient et le site d’injection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de prélèvement sanguin
Couleur Vert
Calibre d’aiguille 21 g
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Prélèvement de sang veineux, perfusions à court terme
Comprend Sans adaptateur Luer, protection intégrée
Sans latex Oui
Longueur (métrique) de l’aiguille 19 mm
Longueur (métrique) du tube 305 mm
Quantité 200 Cs.