Learn More
BD Tubes de prélèvement sanguin Vacutainer™ EST™
Code produit 16268811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 mL
Couleur de bouchon:
Blanc perlé
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon Conditionnement
16268811 3 mL Blanc perlé 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16268811 Fournisseur BD Code fournisseur 362725
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Peut être utilisé comme tube à déchets pour éliminer l’espace mort de la tubulure des ensembles de prélèvement sanguin. Les tubes de prélèvement sanguin BD Vacutainer™ EST™ sont des tubes en plastique sans additif, avec une étiquette claire et un bouchon Hemogard™ blanc perlé.
Le système BD Vacutainer™ est conçu et testé de manière optimale pour contrôler la variabilité pré-analytique tout au long du processus de prélèvement et de manipulation des échantillons.
  • Les tubes de prélèvement ont un niveau de vide précis pour recueillir la taille d’échantillon requise
  • Conçus pour fonctionner avec les aiguilles réversibles et le porte-tubes Vacutainer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de prélèvement sanguin
Additif Sans additif
Matériau Plastique
Stérilité Stérile
Type de bouchon Hemogard
Capacité (métrique) 3 mL
À utiliser avec (équipement) Aiguille Vacutainer™ et porte-tubes
Couleur de bouchon Blanc perlé
Dimension du tube 13 x 75 mm
À utiliser avec (application) Jetez le tube pour éliminer l’espace mort de la tubulure des ensembles de prélèvement sanguin
Type d’étiquette Transparent