Learn More
BD Tube de citrate Vacutainer™
Code produit 16425264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,7 mL
Matériau:
PET
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Matériau Conditionnement
16425264 2,7 mL PET 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16425264 Fournisseur BD Code fournisseur 363095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.60€
    33.12€ / 100 pièces
    Économisez 5.48€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contient une solution tamponnée de citrate trisodique. Le tube de citrate BD™ Vacutainer™ contient un additif anticoagulant équivalent à 3,2 % de citrate trisodique pour les études de coagulation. Il convient également à l’exécution de procédures d’essai spéciales, telles que le test de fonction plaquettaire PFA-100.
Le citrate trisodique fonctionne comme un anticoagulant en formant des complexes avec des ions métalliques tels que le calcium, inhibant ainsi la cascade de coagulation. L’anticoagulation avec le citrate trisodique est réversible. Le rapport sang / additif est de 9:1.
Les tubes de citrate BD Vacutainer™ sont disponibles en verre ou en PET Plus, tous deux dotés de bouchons Hemogard™ bleus.
  • Les deux tubes présentent des performances équivalentes sur le plan clinique 
  • Les tubes en verre sont considérés comme “l’étalon or mondial” et disposent d’un revêtement interne de silicone spécial pour minimiser l’activation de contact
  • Les tubes en PET Plus incluent un marquage d’indicateur de remplissage minimum et une géométrie de tube innovante qui minimise l’espace de tête du tube et l’activation plaquettaire associée (pour optimiser la surveillance APTT des patients héparinés non fractionnés)
  • Les tubes en verre ne sont pas recommandés pour la centrifugation à plus de 2 200 g dans un rotor libre (1 300 g pour un rotor à angle fixe) et peuvent donc ne pas être appropriés pour une utilisation avec du plasma sans plaquettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de coagulation d’échantillons de sang veineux
Additif Citrate de sodium
Matériau PET
Type de bouchon Hemogard
Capacité (métrique) 2,7 mL
Couleur de bouchon Bleu clair
Hauteur (métrique) 75 mm
À utiliser avec (application) Utilisé pour les études de coagulation
Type d’étiquette Bloc
Diamètre (métrique) externe 13 mm