Learn More
BD Aiguilles de prélèvement sanguin Vacutainer™ Flashback
Code produit 12937726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Jauge:
Calibre 22
Longueur (métrique):
25,4 mm
Couleur:
Noir
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Jauge Longueur (métrique) Couleur
12937726 Calibre 22 25,4 mm Noir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12937726 Fournisseur BD Code fournisseur 301747
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.76€
    22.81€ / 50 pièces
    Économisez 2.95€
    11% de réduction
Expédition estimée: 21-01-2027
Fournit une confirmation instantanée de la position des aiguilles par l’intermédiaire d’un système de retour de flamme visuel. Les aiguilles de prélèvement sanguin BD Vacutainer™ Flashback sont des aiguilles stériles et multi-échantillons avec une valve de sécurité et un porte-tubes BD pré-fixé. Disponibles en plusieurs longueurs et jauges.
Le système BD Vacutainer™ est conçu et testé de manière optimale pour contrôler la variabilité pré-analytique tout au long du processus de prélèvement et de manipulation des échantillons.
  • Fournit une confirmation instantanée de la position de l’aiguille grâce à une indication visuelle unique de retour de flamme
  • Évite la nécessité de sonder une veine ou de piquer un patient plusieurs fois lorsque la veine est difficile à trouver
  • Assure une formation facile du personnel et une utilisation complète de la collecte des systèmes fermés
  • L’aiguille multi-échantillons complète idéalement la gamme de prélèvement sanguin Vacutainer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Aiguille pour prélèvement sanguin
Stérilité Stérile
Couleur Noir
Connecteurs Vacutainer
À utiliser avec (application) Prélèvement sanguin
À utiliser avec (équipement) Complète toute la gamme d’accessoires et de dispositifs de prélèvement sanguin Vacutainer
Jauge Calibre 22
Longueur (impériale) 1 in
Longueur (métrique) 25,4 mm