Learn More
BD Tube de solution ACD en verre Vacutainer™ avec bouchon jaune
Code produit 15178988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 mL
8,5 mL
Additif:
Solution ACD A
Solution ACD B
Type de bouchon:
Casquette traditionnelle
Hemogard
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Additif Type de bouchon Conditionnement
15178988 8,5 mL Solution ACD A Casquette traditionnelle 100 pièces
15167014 6 mL Solution ACD B Hemogard 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15178988 Fournisseur BD Code fournisseur 366645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00€
    162.75€ / 100 pièces
    Économisez 43.25€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé pour obtenir un échantillon de sang total ou de plasma. Le tube de solution ACD en verre BD Vacutainer™ avec bouchon jaune contient du citrate trisodique anticoagulant actif avec de l’acide citrique et du dextrose. Deux formulations de la so
BD Vacutainer™ Les tubes ACD sont disponibles uniquement en verre et sont identifiables par un capuchon jaune (Hemogard™ ou conventionnel). Ils contiennent du citrate trisodique anticoagulant actif avec de l’acide citrique et du dextrose dans l’une des deux formulations. La concentration d’additifs dans chaque solution est la suivante :
  • Solution ACD A (bouchon classique)
    • Citrate de sodium : 22,0 g/L
    • Dextrose : 24,5 g/L
    • Acide citrique : 8,0 g/L
    • Réactif antifongique (sorbate de potassium) : 0,15 g/L
  • Solution ACD B (fermeture™ Hemogard)
    • Citrate de sodium : 13,2 g/L
    • Dextrose : 14,7 g/L
    • Acide citrique : 4,8 g/L
    • Réactif antifongique (sorbate de potassium) : 0,2 g/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de solution ACD A
Additif Solution ACD A
Matériau Verre
Stérilité Stérile
Type de bouchon Casquette traditionnelle
Capacité (métrique) 8,5 mL
Couleur de bouchon Jaune
Dimension du tube 16 x 100 mm
À utiliser avec (application) Utilisé pour obtenir un échantillon de sang total ou de plasma
Type d’étiquette Papier