Learn More
BD Tubes de préparation cellulaire en verre Vacutainer™
Code produit 12917706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
8 mL
Couleur de bouchon:
Bleu / noir
Orange / vert
Additif:
Citrate de sodium / FICOLL
Héparinate de sodium
Dimension du tube:
13 x 100 mm
16 x 125 mm
Conditionnement:
60 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon Additif Dimension du tube Conditionnement
12917706 8 mL Orange / vert Héparinate de sodium 16 x 125 mm 60 pièces
12997696 4 mL Bleu / noir Citrate de sodium / FICOLL 13 x 100 mm 60 pièces
12379299 8 mL Bleu / noir Citrate de sodium / FICOLL 16 x 125 mm 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12917706 Fournisseur BD Code fournisseur 362780
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé pour l’isolation en une étape des lymphocytes, des monocytes et du plasma. Les tubes de préparation de cellules en verre BD™ Vacutainer™ permettent le prélèvement et le traitement de sang total dans un tube stérile fermé préparé avec du citrate de sodium ou de l’héparine sodique comme anticoagulant.
Le système BD CPT™ (Tube de préparation des cellules) fournit une méthode simple et normalisée pour l’isolement des cellules mononucléaires du sang périphérique (PBMC) à partir de sang total. Dans un seul processus, jusqu’à 15 millions de PBMC peuvent être isolés en 20 minutes.
  • Amélioration de la cohérence et de la reproductibilité de la préparation des échantillons par rapport aux séparations manuelles des gradients
  • Séparations plus rapides car il n’est pas nécessaire de préparer des gradients ou de manipuler l’échantillon
  • Isolement sûr des cellules avec un risque réduit de contamination dû au tube stérile fermé
Caractéristiques du Vacutainer™ CPT™ :
  • Tubes de diagnostic moléculaire en verre avec étiquette transparente pour une visualisation facile du contenu
  • Les bouchons classiques sont codés par couleur pour identifier facilement les anticoagulants utilisés
  • Gel polymère à gradient de densité avec citrate de sodium ou anticoagulant d’héparine sodique
  • La capacité de prélèvement sanguin est de 4 ou 8 ml (tube de 4 ml disponible en citrate de sodium uniquement)
  • Le tube est marqué CE pour une utilisation diagnostique in vitro
  • Conditions de centrifugation : 1500–1800 g pendant 15 minutes à 18–25°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Type de produit Tube de préparation des cellules
Additif Héparinate de sodium
Matériau Verre
Stérilité Stérile
Type de bouchon Classique tacheté
Capacité (métrique) 8 mL
Couleur de bouchon Orange / vert
Hauteur (métrique) 125 mm
Dimension du tube 16 x 125 mm
Comprend Gel en polyester, liquide à gradient de densité
Type d’étiquette Transparent
Diamètre (métrique) externe 16 mm
Certifications/Conformité CE