Learn More
BD Tubes de préparation cellulaire en verre Vacutainer™
Code produit 12997696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
8 mL
Couleur de bouchon:
Bleu / noir
Orange / vert
Additif:
Citrate de sodium / FICOLL
Héparinate de sodium
Dimension du tube:
13 x 100 mm
16 x 125 mm
Conditionnement:
60 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon Additif Dimension du tube Conditionnement
12997696 4 mL Bleu / noir Citrate de sodium / FICOLL 13 x 100 mm 60 pièces
12917706 8 mL Orange / vert Héparinate de sodium 16 x 125 mm 60 pièces
12379299 8 mL Bleu / noir Citrate de sodium / FICOLL 16 x 125 mm 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12997696 Fournisseur BD Code fournisseur 362781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00€
    810.58€ / 60 pièces
    Économisez 774.42€
    48% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Utilisé pour l’isolation en une étape des lymphocytes, des monocytes et du plasma. Les tubes de préparation de cellules en verre BD™ Vacutainer™ permettent le prélèvement et le traitement de sang total dans un tube stérile fermé préparé avec du citrate de sodium ou de l’héparine sodique comme anticoagulant.
Le système BD CPT™ (Tube de préparation des cellules) fournit une méthode simple et normalisée pour l’isolement des cellules mononucléaires du sang périphérique (PBMC) à partir de sang total. Dans un seul processus, jusqu’à 15 millions de PBMC peuvent être isolés en 20 minutes.
  • Amélioration de la cohérence et de la reproductibilité de la préparation des échantillons par rapport aux séparations manuelles des gradients
  • Séparations plus rapides car il n’est pas nécessaire de préparer des gradients ou de manipuler l’échantillon
  • Isolement sûr des cellules avec un risque réduit de contamination dû au tube stérile fermé
Caractéristiques du Vacutainer™ CPT™ :
  • Tubes de diagnostic moléculaire en verre avec étiquette transparente pour une visualisation facile du contenu
  • Les bouchons classiques sont codés par couleur pour identifier facilement les anticoagulants utilisés
  • Gel polymère à gradient de densité avec citrate de sodium ou anticoagulant d’héparine sodique
  • La capacité de prélèvement sanguin est de 4 ou 8 ml (tube de 4 ml disponible en citrate de sodium uniquement)
  • Le tube est marqué CE pour une utilisation diagnostique in vitro
  • Conditions de centrifugation : 1500–1800 g pendant 15 minutes à 18–25°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Type de produit Tube de préparation des cellules
Additif Citrate de sodium / FICOLL
Matériau Verre
Stérilité Stérile
Type de bouchon Classique tacheté
Capacité (métrique) 4 mL
Couleur de bouchon Bleu / noir
Hauteur (métrique) 100 mm
Dimension du tube 13 x 100 mm
Comprend Gel en polyester, liquide à gradient de densité
Type d’étiquette Transparent
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Certifications/Conformité CE
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • BD Vacutainer CPT NC: 0.45 mL FICOLL: 1.0 mL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium amidotrizoate, dichlorodimethylsilane