Learn More
BD Tube K2-EDTA en plastique à bouchon Hemogard™ Vacutainer™
Code produit 10331254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 mL
10 mL
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10331254 10 mL 1000 pièces
12957666 6 mL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 10331254 Fournisseur BD Code fournisseur 367525
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Utilisé pour obtenir un échantillon de sang total ou de plasma EDTA. Vacutainer™ Hemogard™ Le tube en plastique K2-EDTA contient du K2EDTA, une solution liquide pulvérisée sur la surface intérieure du tube. BD Vacutainer Plus de tubes.
Bouchon lavande Hemogard™
Étiquette papier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube K2 EDTA
Additif K2EDTA
Matériau Plastique
Type de bouchon Hemogard
Capacité (métrique) 10 mL
Couleur de bouchon Lavande
Hauteur (métrique) 100 mm
À utiliser avec (application) Utilisé pour obtenir un sang total ou un échantillon de plasma EDTA
Type d’étiquette Papier
Diamètre (métrique) externe 16 mm
Certifications/Conformité ISO 6710
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • X1000 BD Vacutainer 16 x 100 mm x 10.0 mL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: dipotassium EDTA dihydrate