Learn More
BD Tube K2-EDTA en plastique à bouchon Hemogard™ Vacutainer™
Code produit 12957666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 mL
10 mL
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12957666 6 mL 1000 pièces
10331254 10 mL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12957666 Fournisseur BD Code fournisseur 367873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.53€
    177.98€ / 1000 pièces
    Économisez 30.55€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé pour obtenir un échantillon de sang total ou de plasma EDTA. Vacutainer™ Hemogard™ Le tube en plastique K2-EDTA contient du K2EDTA, une solution liquide pulvérisée sur la surface intérieure du tube. BD Vacutainer Plus de tubes.
Bouchon lavande Hemogard™
Étiquette papier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube K2 EDTA
Additif K2EDTA
Matériau Plastique
Type de bouchon Hemogard
Capacité (métrique) 6 mL
Couleur de bouchon Lavande
Hauteur (métrique) 100 mm
Type d’étiquette Bloc
Diamètre (métrique) externe 13 mm