Learn More
BD Tube K3-EDTA en plastique à bouchon Hemogard™ Vacutainer™
Code produit 15349700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
4 mL
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15349700 2 mL 100 pièces
12987666 4 mL 1000 pièces
15372200 4 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15349700 Fournisseur BD Code fournisseur 367836
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.38€
    62.26€ / 100 pièces
    Économisez 16.12€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Utilisé avec un échantillon de sang total ou de plasma EDTA. Le tube K3-EDTA en plastique à bouchon Hemogard™ BD Vacutainer™ contient l’additif sel de potassium K3 d’EDTA qui agit comme coagulant.
  • Bouchon Hemogard™ lavande
  • Utilisé pour un échantillon de sang total ou de plasma EDTA
  • L’additif de sel de potassium K3 d’EDTA est un liquide dans le tube Vacutainer et agit comme un coagulant
  • Disponibles en formats 2 ml, 3 ml et 4 ml.
  • La différence entre K2EDTA et K3EDTA est que le K3 est une solution liquide dans les tubes, alors que le K2 est une solution liquide enduite par pulvérisation sur les tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube K2 EDTA
Additif Additif K3 EDTA
Matériau Plastique
Type de bouchon Hemogard
Capacité (métrique) 2 mL
Type d’étiquette Bloc
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Certifications/Conformité ICSH (International Council Society of Haematology)
compliance-icons
Identifiant produit
  • X100 PLASTIC TUBE K3EDTA 2ML
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tripotassium EDTA Dihydrate